Vai a
D5905
3,3′-diaminobenzidina
peroxidase substrate, chromogenic, tablet
Sinonimo/i:
3,3′,4,4′-bifeniltetramina tetracloridrato, 3,3′,4,4′-tetraaminobifenile, DAB
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 tabs
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 434.00
100 tabs
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1220.00
5 x 100 tabs
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 2540.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(NH2)2C6H3C6H3(NH2)2 · 4HCl
Peso molecolare:
360.11
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
231-018-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1212988
CHF 434.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
3,3′-diaminobenzidina, tablet, 10 mg substrate per tablet
Quality Segment
form
tablet
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
water: 1 tablet/15 mL (may contain small insoluble particles)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4.4ClH/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H
InChI key
KJDSORYAHBAGPP-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagente per la determinazione spettrofotometrica del selenio.
La 3,3′-diaminobenzidina tetraidrocloruro è stata usata per l′immunoistochimica.
Biochem/physiol Actions
Substrato della perossidasi adatto all′uso nelle procedure di immunofissazione e colorazione immunoistologica. Il substrato dà luogo a un prodotto finale insolubile di colore bruno che può essere osservato visivamente.
′La 3,3-diaminobenzidina tetraidrocloruro è un substrato cromogeno usato comunemente nei test sull′immunoperossidasi.
Preparation Note
Sciogliere 1 compressa in 15 ml di tampone Tris salino, a pH 7,6. Aggiungere 12 μL di perossido di idrogeno fresco al 30%. È possibile modificare la concentrazione di DAB e perossido di idrogeno per renderla idonea alle singole applicazioni.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D12384D8001D5637
description
tablet, 10 mg substrate per tablet
description
97%
description
97% (HPLC)
description
≥96%
solubility
water: 1 tablet/15 mL (may contain small insoluble particles)
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
tablet
form
powder
form
powder
form
powder, crystals or chunks
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)