Vai a
B5655
BCIP®/NBT
SIGMAFAST™, alkaline phosphatase substrate, chromogenic, tablet
Sinonimo/i:
Substrato per la fosfatasi alcalina BCIP®/NBT
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 tabs
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 61.10
25 tabs
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 214.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
CHF 61.10
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
SIGMAFAST™ BCIP®/NBT, tablet
form
tablet
Quality Segment
solubility
water: 10 mL, clear, yellow
storage temp.
−20°C
Application
SIGMAFAST BCIP®/NBT è stato usato come substrato
  • per la fosfatasi alcalina coniugata anti IgG di topo nell′immunofissazione
  • per la fosfatasi alcalina nella colorazione istochimica degli osteoblasti primari
  • per la colorazione della fosfatasi alcalina nelle cellule stromali del midollo osseo
Preparation Note
Ogni compressa sciolta in 10  mL di acqua deionizzata fornisce una soluzione tamponata pronta all′uso che contiene BCIP/NBT, pH  9,5.
Legal Information
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIGMAFAST is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P9187B0274D0426
description
tablet
description
tablet
description
tablet
description
tablet
solubility
water: 10 mL, clear, yellow
solubility
water: 0.5 tablet/10 mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 1 tablet/5 mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
tablet
form
tablet
form
tablet
form
tablet
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SIGMAFAST™ BCIP®/NBT
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Is it ok to store this tablet (sigmafast BCIP/NBT) after being dissolved in water? (in case I couldn't use all 10 mL) If it's ok, which temperature (and other conditions) should I store it?
    1 answer
    1. For best results, it is recommended to use the solution within 1 hour. Long term storage of the solution has not been evaluated. A prepared BCIP/NBT solution is available under product number B6404. This product is prepared in Tris buffer and may be stored at room temperature. See the links below for the product datasheets for each item.
      B5655 Tablets
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/403/473/b5655dat.pdf
      B6404 Premixed Solution
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/116/719/b6404bul.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review