Vai a
B5926
10× REDTaq® PCR Reaction Buffer
To be used with REDTaq® DNA Polymerase
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1.5 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 47.60
5 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 241.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41106306
CHF 47.60
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
liquid
color
colorless
storage temp.
−20°C
General description
10x REDTaq® PCR Reaction Buffer is a polymerase chain reaction buffer for use with REDTaq® DNA Polymerase (D4309).
Application
10× REDTaq® PCR Reaction Buffer has been used as a component of reaction mix:
  • for PCR detection of virulence genes from Campylobacter jejuni food and clinical isolates in BALB/c mice
  • for PCR detection of virulence genes of Campylobacter coli isolates from infected mice liver[1]
  • for identifying K-ras mutated alleles by PCR-restriction fragment length polymorphism (RFLP) in patients with colorectal carcinoma[2]
Legal Information
REDTaq is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
B5926-1.5ML04061833434291
B5926-5ML04061838212610
B5926-1ML04061837690204