Documenti fondamentali
429554
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
analytical standard, for environmental analysis
Scegli un formato
20 MG
CHF 464.00
CHF 464.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 MG
CHF 464.00
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=NNHC6H3(NO2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
eCl@ss:
39021102
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
CHF 464.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard, for environmental analysis
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
powder or crystals
tecniche
titration: suitable
Punto di fusione
165-168 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
environmental
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N4O4/c1-2-9-10-7-4-3-6(11(13)14)5-8(7)12(15)16/h2-5,10H,1H3/b9-2+
ONBOQRNOMHHDFB-XNWCZRBMSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)