Merck
47036
Saponina
Molecular Biology, used as non-ionic surfactant
Sinonimo/i:
Glycosides, Saponins
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-462-6
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
Molecular Biology
Quality Segment
mol wt
1000-2000 g/mol
composition
Sapogenin, 8-25%
technique(s)
HPLC: suitable, protein quantification: suitable
CMC
0.001-0.01%
density
1.015-1.020 g/mL at 20 °C (5% in H2O)(lit.)
foreign activity
DNase, RNase, Protease, Phosphatase, none detected
SMILES string
C[C@]1(CCC23COC4([C@H]2C1)CC[C@@H]5[C@]6(CC[C@@H](C(C6CC[C@]5([C@@]4(C[C@H]3O)C)C)(C)C)O[C@H]7[C@@H]([C@H]([C@H](CO7)O[C@H]8[C@@H]([C@H]([C@@H](CO8)O)O)O)O[C@@H]9[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O9)CO)O)O)O)O[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O1)CO)O)O)O[C@@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O1)CO)O)O)O)C)C=O
InChI
1S/C58H94O27/c1-52(2)29-7-11-55(5)30(8-12-58-31-15-53(3,22-62)13-14-57(31,23-77-58)32(64)16-56(55,58)6)54(29,4)10-9-33(52)82-50-46(85-51-45(40(71)37(68)27(19-61)80-51)84-49-43(74)39(70)36(67)26(18-60)79-49)44(83-48-42(73)38(69)35(66)25(17-59)78-48)28(21-76-50)81-47-41(72)34(65)24(63)20-75-47/h22,24-51,59-61,63-74H,7-21,23H2,1-6H3/t24-,25-,26-,27-,28+,29?,30-,31+,32-,33+,34+,35-,36-,37-,38+,39+,40+,41-,42-,43-,44+,45-,46-,47+,48-,49-,50+,51+,53-,54+,55-,56+,57?,58?/m1/s1
InChI key
MAEBCGDGGATMSC-OSHGGGOQSA-N
General description
Saponins are a large family of amphiphilic glycosides of steroids and triterpenes. Saponins are found in many plants and are localized especially in the root, tuber, bark, leaves, seed, and fruit. They are also present in some animals, like sea cucumber.
Application
Glicoside usato come tensioattivo anionico coadiuvante di sviluppo del vaccino.
Saponin has been used:
  • in phosphate-buffered saline (PBS) to block cells for immunocytochemistry and confocal microscopy
  • to permeabilize cells for measuring total mitochondrial mass
  • as an internal control to extract saponin Holothuria nobilis Selenka
Biochem/physiol Actions
Le saponine sono tensioattivi non-ionici che formano emulsioni olio-in-acqua e agiscono come colloidi protettivi. Sono usate per la determinazione diretta dei metalli nel latte mediante spettrofotometria di assorbimento atomico con atomizzazione in fiamma.
Saponins exhibit anti-tumor, antimicrobial, and anti-herbivore activity. They may also play a key role in plant defense. Saponins also possess several pharmaceutical properties, like anti-inflammatory, antifungal, antibacterial, anti-parasitic, and antiviral activities. Saponins can regulate rhizosphere bacteria in the soil.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Saponina
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)