Documenti fondamentali
PHL80561
Formosanin C
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Asperin, Parissaponin, Parissaponin P, Saponin P-d, Saponin Pb
Scegli un formato
10 MG
CHF 360.00
CHF 360.00
Spedizione prevista il30 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 360.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C51H82O20
Numero CAS:
Peso molecolare:
1015.18
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 360.00
Spedizione prevista il30 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
[H][C@@]12[C@@]3(C)CC[C@H](O[C@]4([H])O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@]5([H])[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O[C@]6([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]6O)[C@H](C)O5)[C@H](O)[C@H]4O[C@@]7([H])[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O7)CC3=CC[C@@]1([H])[C@@](C[C@@](O8)([H])[C@]9([H
InChI
1S/C51H82O20/c1-20-10-15-51(62-19-20)21(2)32-30(71-51)17-29-27-9-8-25-16-26(11-13-49(25,6)28(27)12-14-50(29,32)7)66-48-44(70-46-39(59)36(56)34(54)23(4)64-46)41(61)43(31(18-52)67-48)69-47-40(60)37(57)42(24(5)65-47)68-45-38(58)35(55)33(53)22(3)63-45/h8,20-24,26-48,52-61H,9-19H2,1-7H3/t20-,21+,22+,23+,24+,26+,27-,28+,29?,30+,31-,32+,33+,34?,35-,36-,37+,38+,39-,40-,41+,42+,43-,44-,45+,46+,47+,48-,49+,50+,51-/m1/s1
OZIHYFWYFUSXIS-KORJSKJVSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)