Vai a
84510
Saponina
greener alternative
used as non-ionic surfactant
Sinonimo/i:
glycosides, saponins
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 146.00
500 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 476.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-462-6
MDL number:
CHF 146.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
plant (Quillaya)
Quality Segment
form
powder
composition
Sapogenin, 8-25%
greener alternative product characteristics
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
HPLC: suitable, protein quantification: suitable
impurities
≤20% sulphated ash
CMC
0.001-0.01%
solubility
water: 1 g/10 mL, clear to hazy, yellow to brown
density
1.015-1.020 g/mL at 20 °C (5% in H2O)(lit.)
greener alternative category
SMILES string
C[C@]1(CCC23COC4([C@H]2C1)CC[C@@H]5[C@]6(CC[C@@H](C(C6CC[C@]5([C@@]4(C[C@H]3O)C)C)(C)C)O[C@H]7[C@@H]([C@H]([C@H](CO7)O[C@H]8[C@@H]([C@H]([C@@H](CO8)O)O)O)O[C@@H]9[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O9)CO)O)O)O)O[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O1)CO)O)O)O[C@@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O1)CO)O)O)O)C)C=O
InChI
1S/C58H94O27/c1-52(2)29-7-11-55(5)30(8-12-58-31-15-53(3,22-62)13-14-57(31,23-77-58)32(64)16-56(55,58)6)54(29,4)10-9-33(52)82-50-46(85-51-45(40(71)37(68)27(19-61)80-51)84-49-43(74)39(70)36(67)26(18-60)79-49)44(83-48-42(73)38(69)35(66)25(17-59)78-48)28(21-76-50)81-47-41(72)34(65)24(63)20-75-47/h22,24-51,59-61,63-74H,7-21,23H2,1-6H3/t24-,25-,26-,27-,28+,29?,30-,31+,32-,33+,34+,35-,36-,37-,38+,39+,40+,41-,42-,43-,44+,45-,46-,47+,48-,49-,50+,51+,53-,54+,55-,56+,57?,58?/m1/s1
InChI key
MAEBCGDGGATMSC-OSHGGGOQSA-N
General description
Ci impegniamo a fornire prodotti verdi alternativi che soddisfino almeno uno dei 12 principi della chimica verde. Questo prodotto è biorinnovabile e soddisfa pertanto i principi relativi all′ ″Uso di materie prime rinnovabili″.
Le saponine, sostanze che appartengono alla classe degli streroidi o a quella dei glicosidi triterpenici, sono ampiamente presenti nelle piante, negli animali marini e in alcuni batteri; sono composti che svolgono un ruolo di rilievo in diversi campi di ricerca, come per esempio la biochimica o la biologia cellulare. Questi glicosidi anfoteri, caratterizzati da una porzione idrofila di natura glicosidica combinata con un nucleo triterpenico lipofilo,in soluzione acquosa danno origine alla formazione di una schiuma simile a quella di un sapone.
Al di là della loro specificità strutturale, le saponine svolgono un compito fondamentale nei processi biochimici, agendo come metaboliti secondari e facilitando la penetrazione delle proteine attraverso le membrane cellulari. Più di una ricerca ha confermato che le saponine hanno natura anfipatica ed un ruolo potenziale come agenti emolitici, che contribuisce a renderle utili negli immunodosaggi in quanto stimolano la risposta immune Th1 e la produzione del linfocita T citotossico. In biologia cellulare, le saponine trovano impiego come tensioattivi non ionici in grado di influenzare processi ed interazioni cellulari.
Inoltre, le saponine vengono impiegate come componenti di grande interesse nella ricerca sui vaccini, in funzione di adiuvanti in grado di attivare il sistema immunitario dei mammiferi. Questa loro proprietà, combinata con la capacità di solubilizzare le lipoproteine a bassa densità e di regolare la concentrazione del colesterolo nelle micelle, rende le saponine versatili e utili in settori di ricerca multidisciplinari come la ricerca biochimica o in biologia cellulare.
Application
Glicoside usato come tensioattivo anionico coadiuvante di sviluppo del vaccino.
La saponina è stata usata:
  • come agente di bagnabilità per studiarne gli effetti sulla flottabilità di sei plastiche diverse
  • per permeabilizzare neutrofili lavati per immunofluorescenza
  • come integratore del tampone fosfato salino (PBS) per immunoistochimica
Biochem/physiol Actions
Le saponine sono tensioattivi non-ionici che formano emulsioni olio-in-acqua e agiscono come colloidi protettivi. Sono usate per la determinazione diretta dei metalli nel latte mediante spettrofotometria di assorbimento atomico con atomizzazione in fiamma.
Features and Benefits
  • Indicato per la ricerca in ambito biochimico e in biologia cellulare
  • Può essere usato per HPLC e per la quantificazione di proteine
  • Prodotto di purezza elevata per applicazioni di ricerca
Other Notes
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
47036SAE0073558255
Saponina used as non-ionic surfactant
Sigma-Aldrich
84510
Saponina
Saponina Molecular Biology, used as non-ionic surfactant
Sigma-Aldrich
47036
Saponina
Saponin
Sigma-Aldrich
SAE0073
Saponin
Saponin A glycoside used to permeabilize cellular membranes. Exhibits hemolytic activity.
Millipore
558255
Saponin
form
powder
form
-
form
-
form
solid
technique(s)
HPLC: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
-
CMC
0.001-0.01%
CMC
0.001-0.01%
CMC
-
CMC
-
impurities
≤20% sulphated ash
impurities
-
impurities
-
impurities
≤10% ash
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
density
1.015-1.020 g/mL at 20 °C (5% in H2O)(lit.)
density
1.015-1.020 g/mL at 20 °C (5% in H2O)(lit.)
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Saponina
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. what is the molecular weight of product: 84510
    1 answer
    1. The molecular weight of this product is not determined. However, historical data suggests this material contains saponins with a molecular weight range of 1400-2000 Daltons. The actual molecular weight is dependent upon the number of sugar residues attached to the core.
      Helpful?
  4. Qual è la composizione del prodotto, o almeno da dove è derivato?
    1 answer
    1. This product is saponin from quillaya bark. This triterpene saponine consists of Quillaicacid (structure kindly find enclosed below) combined with saccharide chains. Hydrolysis yields Quillaic acid, glacturonic acid, glucuronic acid and galactose (from Roempp's Chemical Encyclopedia).
      Please see the sample Certificate of Origin for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COO/Q12/84510-BULKSLCF7866.pdf