SMB00460
Soyasapogenol B
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(3β,4β,22β)-Olean-12-ene-3,22,23-triol, Soyasapogenin B, Soyasapogenol I
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)C[C@@H](O)[C@]2(C)CC[C@@]3(C)[C@]4(C)CC[C@@]5([H])[C@](CO)(C)[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@@]4([H])CC=C3[C@]2([H])C1
InChI
1S/C30H50O3/c1-25(2)16-20-19-8-9-22-27(4)12-11-23(32)28(5,18-31)21(27)10-13-30(22,7)29(19,6)15-14-26(20,3)24(33)17-25/h8,20-24,31-33H,9-18H2,1-7H3/t20-,21+,22+,23-,24+,26+,27-,28+,29+,30+/m0/s1
YOQAQNKGFOLRGT-UXXABWCISA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3