Documenti
SLGPX13NL
Millipore
Filtri da siringa Millex® in polietersolfone
pore size 0.22 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri da siringa 0,22 μm PES, Filtri da siringa Millex-GP, Filtri da siringa Millipore Express® PES, Filtri da siringa in polietersolfone
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiali
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
Livello qualitativo
agenzia
suitable for DIN 38407-42
suitable for GB 31604.35-2016
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Millex®
Caratteristiche
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millex®
Parametri
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
48 L/min flow rate
48 mL/min-cm2 water flow rate
tecniche
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Altezza
21 mm
Diametro
13 mm
Superficie filtrante
0.8 cm2
Volume
10 mL
Colore
green
Dimensione pori
0.22 μm
input
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
Punto di bolla
≥4.1 bar, air with water at 23 °C
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condizioni di spedizione
ambient
Applicazioni
I filtri da Siringa Millex®, in PES, non sterili, sono stati utilizzati per:
  • chiarificazione di soluzioni acquose
  • rimozione di macromolecole da substrati di seta
  • filtrazione di tamponi.
Caratteristiche e vantaggi
  • I filtri da siringa Millex® non sterili hanno una membrana in polietersolfone (PES) Millipore Express® PLUS.
  • Assicurano una rapida filtrazione di soluzioni acquose e organiche non aggressive con grado di filtrazione 0,22 μm per adattarsi alle diverse esigenze applicative.
  • Disponibili in confezioni da 100.
  • Basso legame proteico e massimo recupero del campione.
  • Ampia compatibilità chimica.
Note legali
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Minimizing antibiotic dosage through in situ formation of gold nanoparticles across antibacterial wound dressings: a facile approach using silk fabric as the base substrate
Zhou L, et al.
Journal of Cleaner Production, 243, 118604-118604 (2020)
Articoli
Discover an LC-MS/MS method for the analysis of 16 per- and polyfluoroalkyl compounds (PFAS) in milk using QuEChERS extraction technique following FDA C-010.02 guidelines.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
Prendete visione dei dati sugli estraibili fluorurati, il recupero e i prodotti consigliati per la filtrazione per l’analisi dei PFAS mediante il metodo EPA 537.1 modificato.
Dati e unità filtranti raccomandate per le analisi dei PFAS con una versione modificata del metodo EPA 1633.
Vedi tutto