Documenti fondamentali
P0657
Sigma-Aldrich
Ftaldialdeide
suitable for HPLC fluorimetric detection of amino acids, ≥99% (HPLC), powder or crystals
Sinonimo/i:
Dicarbossaldeide o-ftalica, o-ftalaldeide, Benzene-1,2-dicarbossaldeide, OPA
Scegli un formato
250 MG
CHF 122.00
1 G
CHF 360.00
5 G
CHF 1’030.00
CHF 122.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 122.00
1 G
CHF 360.00
5 G
CHF 1’030.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.13
Beilstein:
878317
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
CHF 122.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
powder or crystals
tecniche
HPLC: suitable
Colore
white to light yellow
Punto di fusione
55-58 °C
Compatibilità
suitable for HPLC fluorimetric detection of amino acids
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=Cc1ccccc1C=O
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-6H
ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
La ftaldialdeide è stata usata:
  • nella preparazione del reagente O-ftaldialedeide per l′analisi del contenuto di gentamicina[1]
  • nella preparazione del reagente per la determinazione del grado di idrolisi delle proteine del latte[2]
  • nella misurazione degli aminoacidi liberi di campioni di latte per mezzo del saggio O-ftaldialdeide/N-acetil-L-cisteina (OPA/NAC)[3]
  • nella derivatizzazione di campioni di putrescina[4]
Azioni biochim/fisiol
La ftaldialdeide può essere utilizzata nelle separazioni HPLC per la derivatizzazione pre-colonna degli amminoacidi. Può anche essere impiegata per le misurazioni mediante citometria a flusso dei gruppi tiolici delle proteine.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
269.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
132 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Bioactive peptides from bovine milk alpha-casein: isolation, characterization and multifunctional properties
Srinivas S and Prakash V
International Journal of Peptide Research and Therapeutics, 16(1), 7-15 (2010)
Gentamicin-eluting bioresorbable composite fibers for wound healing applications
Zilberman M, et al.
Journal of Biomedical Materials Research Part A, 89(3), 654-666 (2009)
Colour change and proteolysis of skim milk during high pressure thermal-processing
Devi AF, et al.
Journal of Food Engineering, 147, 102-110 (2015)
Gene expression knockdown by modulating synthetic small RNA expression in Escherichia coli
Noh M, et al.
Cell Systems, 5(4), 418-426 (2017)
Andrea Molina et al.
Toxins, 11(6) (2019-06-05)
Mycotoxins are secondary metabolites, produced by fungi of genera Aspergillus, Penicillium and Fusarium (among others), which produce adverse health effects on humans and animals (carcinogenic, teratogenic and immunosuppressive). In addition, mycotoxins negatively affect the productive parameters of livestock (e.g., weight
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf