Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 154.00 |
100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 458.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
N-Acetyl-Asp-Glu, ≥97% (TLC)
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]22/D −34.5°, c = 1.1 in H2O(lit.)
storage condition
(Tightly closed. Dry)
color
white to off-white
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H16N2O8/c1-5(14)12-7(4-9(17)18)10(19)13-6(11(20)21)2-3-8(15)16/h6-7H,2-4H2,1H3,(H,12,14)(H,13,19)(H,15,16)(H,17,18)(H,20,21)
InChI key
OPVPGKGADVGKTG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444), GRINA(2907), GRM3(2913)
mouse ... GRIN1(14810), GRIN2A(14811), GRIN2B(14812), GRIN2C(14813), GRIN2D(14814), GRIN3A(242443), GRIN3B(170483), GRINA(66168), GRM3(108069)
rat ... GRIN1(24408), GRIN2A(24409), GRIN2B(24410), GRIN2C(24411), GRIN2D(24412), GRIN3A(191573), GRIN3B(170796), GRINA(266668), GRM3(24416)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder or crystals | form powder | form powder or crystals | form powder |
| assay ≥97% (TLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay 97% | assay ~99% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| storage condition (Tightly closed. Dry) | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: 50 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility H2O: 1 mg/mL |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?