Documenti fondamentali
8.21027
Sigma-Aldrich
Phthaldialdehyde
for synthesis
Sinonimo/i:
Phthaldialdehyde, OPA
Scegli un formato
500 MG
CHF 51.90
10 G
CHF 74.40
50 G
CHF 201.00
CHF 51.90
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 51.90
10 G
CHF 74.40
50 G
CHF 201.00
About This Item
Formula condensata:
C6H4-1,2-(CHO)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
Numero indice EU:
211-402-2
NACRES:
NA.22
CHF 51.90
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥97.5% (GC)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
480 °C
Potenza
178 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
7 (20 °C, 53 g/L in H2O)
P. ebollizione
83-84 °C/1 hPa
Punto di fusione
52-58 °C
Temp. transizione
flash point 132 °C
Solubilità
53 g/L
Densità
1.13 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
530 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=Cc1c(cccc1)C=O
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-6H
ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • An investigation of o-phthaldialdehyde as a derivatization reagent and optimization of instrumental parameters for qualitative amino acid profiling via UPLC-UV Detailed examination of o-phthaldialdehyde′s efficiency in amino acid profiling to enhance diagnostic accuracies for metabolic diseases like AKU and PKU (A Aspö - 2023). Access the study.
  • Correlation of the Free Amino Nitrogen and Nitrogen by O-Phthaldialdehyde Methods in the Assay of Beer This research correlates nitrogen content measurements in beer using the o-phthaldialdehyde method, discussing its implications for brewing quality control (L Otama, S Tikanoja, H Kane, S Hartikainen, L Kaski - Date not specified). Access the study.
  • Turn-on fluorescence detection of glutathione based on o-phthaldialdehyde-assisted SiO2 particles Investigation into a novel fluorometric method for detecting glutathione in supplements using o-phthaldialdehyde and functionalized silica particles (P Nedeljko, M Turel, A Lobnik - 2018). Access the study.
  • Biochemical Measures of Neuropathy-Glutathione Assay (GSH) A study on the biochemical assessment of neuropathy by measuring glutathione levels using o-phthaldialdehyde in a methanol solution, emphasizing the methodology′s sensitivity and reliability (E Feldman - 2019). Access the study.
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 52 °C
Melting range (upper value): ≤ 56 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
269.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
132 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9