Documenti fondamentali
23186
Supelco
Fmoc cloruro
≥99.0%, for HPLC derivatization, LiChropur
Sinonimo/i:
9-fluorenilmetil cloroformiato, 9-fluorenilmetilossicarbonil cloruro, Fmoc-Cl
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H11ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.70
Beilstein:
2279177
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Nome del prodotto
Fmoc cloruro, for HPLC derivatization, LiChropur, ≥99.0% (HPLC)
Grado
derivatization grade ((HPLC))
for HPLC derivatization
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Stato
solid
Qualità
LiChropur
tecniche
HPLC: suitable
Punto di fusione
61-64 °C
62-64 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C15H11ClO2/c16-15(17)18-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2
IRXSLJNXXZKURP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il Fmoc cloruro è un agente derivatizzante.
Applicazioni
Il Fmoc cloruro può essere utilizzato come reagente derivatizzante nella derivatizzazione pre-colonna delle ammine biogeniche, risolta con la tecnica HPLC.
Reagente per la derivatizzazione di aminoacidi per l′analisi degli aminoacidi con HPLC e per la preparazione di aminoacidi N-Fmoc per la sintesi peptidica in fase solida.
Altre note
Reagente per derivatizzazione pre-colonna di ammine per HPLC e rilevamento fluorescente (ass.: 265 nm, em.: 315 nm); utilizzato per l′elettroforesi capillare
Prodotti consigliati
Scoprite i reagenti LiChropur ideali per analisi HPLC o LC-MS
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
K C Chan et al.
Journal of chromatography. A, 653(1), 93-97 (1993-10-29)
Laser-induced fluorescence (LIF) was applied to the detection of 9-fluorenylmethyl chloroformate (FMOC-Cl) derivatized amino acids separated by capillary electrophoresis. Fluorescence excitation was provided by a pulsed, KrF laser operating at 248 nm. A limit of detection of 5 x 10(-10)
J.V. Sancho et al.
Journal of Chromatography A, 678, 59-59 (1994)
J. Kirschbaum et al.
Journal of Chromatography A, 661, 193-193 (1994)
S. Einarsson et al.
Analytical Chemistry, 58, 1638-1638 (1986)
Kun Qian et al.
Analytica chimica acta, 635(2), 222-226 (2009-02-17)
A pre-column derivatization high-performance liquid chromatographic method for glyphosate analysis has been developed. Derivatization of glyphosate was performed with 4-chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride (CNBF). In pH 9.5 H(3)BO(3)-Na(2)B(4)O(7) media, the reaction of glyphosate with CNBF completed at 60 degrees C for 30min. The