58698
N-Isobutyryl-L-cysteine
for chiral derivatization, LiChropur™, ≥97.0%
Sinonimo/i:
N-(2-Methylpropionyl)-L-cysteine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for chiral derivatization
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ChiraSelect™
Saggio
≥97.0% (RT)
≥97.0%
Forma fisica
solid
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
Qualità
LiChropur™
tecniche
HPLC: suitable
Punto di fusione
97-101 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)C(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-4(2)6(9)8-5(3-12)7(10)11/h4-5,12H,3H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
BWBQXMAXLAHHTK-YFKPBYRVSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?