Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 136.00 |
5 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 486.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H11ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.70
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
249-313-6
Beilstein/REAXYS Number:
2279177
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiproduct line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
solid
mp
61-64 °C, 62-64 °C (lit.)
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C15H11ClO2/c16-15(17)18-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2
InChI key
IRXSLJNXXZKURP-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagente per la derivatizzazione di aminoacidi per l′analisi degli aminoacidi con HPLC e per la preparazione di aminoacidi N-Fmoc per la sintesi peptidica in fase solida.
9-Fluorenylmethoxycarbonyl chloride (Fmoc-Cl) is a reagent for pre-column derivatization of amino acids and biogenic amines for HPLC amino acid analysis and for preparing N-Fmoc amino acids for solid-phase peptide synthesis.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form - |
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay 97% | assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥85% (coupling to amines), ≥98.0% (CHN) |
| functional group Fmoc | functional group Fmoc, chloro | functional group - | functional group Fmoc, amine, isothiocyanate |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc cloruro
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?