Documenti
97622
Supelco
2-mercaptoetanolo
for HPLC derivatization, LiChropur, ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
β-mercaptoetanolo, 2-idrossietilmercaptano, BME, Thioethylene glycol
About This Item
Formula condensata:
HSCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.13
Beilstein:
773648
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
NACRES:
NA.05
Grado
for HPLC derivatization
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.69 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Qualità
LiChropur
Limite di esplosione
18 %
Concentrazione
14.3 M (pure liquid)
tecniche
HPLC: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.500 (lit.)
n20/D 1.500-1.502
P. eboll.
157 °C (lit.)
Densità
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Mercaptoethanol is a thiol compound showing growth promoting properties on mouse lymphoma L1210 cells in vitro. It also enhances viability, blast transformation and antibody formation in lymphocyte cultures.
Applicazioni
Il BME è idoneo alla riduzione dei legami disolfuro delle proteine prima dell′elettroforesi su gel di poliacrilammide e viene generalmente incluso in un tampone campione per la SDS-PAGE a una concentrazione del 5%. La scissione dei legami disolfuro intermolecolari (tra subunità) permette alle subunità di una proteina di separarsi indipendentemente durante la SDS-PAGE. La scissione dei legami disolfuro intramolecolari (all′interno della subunità) permette alle subunità di diventare completamente denaturate in modo che ogni peptide possa migrare secondo la lunghezza della propria catena, senza essere condizionato dalla struttura secondaria.
suitable for derivatisation of Amine groups
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Liver,Heart
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Mechanism of growth stimulation of L1210 cells by 2-mercaptoethanol in vitro. Role of the mixed disulfide of 2-mercaptoethanol and cysteine
Ishii T, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 256(23), 12387-12392 (1981)
Leon Tribolet et al.
The Journal of infectious diseases, 211(3), 416-425 (2014-08-21)
Na-ASP-2 is an efficacious hookworm vaccine antigen. However, despite elucidation of its crystal structure and studies addressing its immunobiology, the function of Na-ASP-2 has remained elusive. We probed a 9000-protein human proteome microarray with Na-ASP-2 and showed binding to CD79A
Katharina Rothe et al.
Blood, 123(23), 3622-3634 (2014-04-24)
Previous studies demonstrated that imatinib mesylate (IM) induces autophagy in chronic myeloid leukemia (CML) and that this process is critical to cell survival upon therapy. However, it is not known if the autophagic process differs at basal levels between CML
Emily Cunningham Williams et al.
Human molecular genetics, 23(11), 2968-2980 (2014-01-15)
The disease mechanism of Rett syndrome (RTT) is not well understood. Studies in RTT mouse models have suggested a non-cell-autonomous role for astrocytes in RTT pathogenesis. However, it is not clear whether this is also true for human RTT astrocytes.
Philipp Müller et al.
Cancer immunology research, 2(8), 741-755 (2014-06-12)
Antibody-drug conjugates (ADC) are emerging as powerful treatment strategies with outstanding target-specificity and high therapeutic activity in patients with cancer. Brentuximab vedotin represents a first-in-class ADC directed against CD30(+) malignancies. We hypothesized that its sustained clinical responses could be related