00612
Acqua
suitable for ion chromatography
tecniche
ion chromatography: suitable
Impurezze
≤10 μg/kg acetate
≤10 μg/kg formiate
≤10 μg/kg glycolate
≤10 μg/kg oxalate
Indice di rifrazione
n20/D 1.34 (lit.)
Conducibilità
≤2 μS/cm
P. ebollizione
100 °C (lit.)
Punto di fusione
0 °C (lit.)
Densità
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Anioni in tracce
bromate (BrO3-): ≤1 μg/kg
bromide (Br-): ≤1 μg/kg
chlorate (ClO3-): ≤1 μg/kg
chloride (Cl-): ≤1 μg/kg
chlorite (ClO2-): ≤1 μg/kg
fluoride (F-): ≤1 μg/kg
iodide (I-): ≤1 μg/kg
nitrate (NO3-): ≤1 μg/kg
nitrite (NO2-): ≤1 μg/kg
phosphate (PO43-): ≤1 μg/kg
sulfate (SO42-): ≤1 μg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤0.005 mg/kg
Ba: ≤0.005 mg/kg
Bi: ≤0.005 mg/kg
Ca: ≤0.01 mg/kg
Cd: ≤0.005 mg/kg
Co: ≤0.005 mg/kg
Cr: ≤0.005 mg/kg
Cu: ≤0.005 mg/kg
Fe: ≤0.005 mg/kg
K: ≤0.01 mg/kg
Li: ≤0.005 mg/kg
Mg: ≤0.005 mg/kg
Mn: ≤0.005 mg/kg
Mo: ≤0.005 mg/kg
NH4+: ≤0.01 mg/kg
Na: ≤0.01 mg/kg
Ni: ≤0.005 mg/kg
Pb: ≤0.005 mg/kg
Sr: ≤0.005 mg/kg
Zn: ≤0.005 mg/kg
Stringa SMILE
O
InChI
1S/H2O/h1H2
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Nota applicativa Metrohm IC AN-Q-008: monitoraggio delle tracce in acqua distillata tramite cromatografia ionica
Nota applicativa Metrohm IC AN-C-159: tracce di cationi sulla colonna Metrosep C 4 - 250/2,0 dopo la preconcentrazione in linea con eliminazione della matrice.
Nota applicativa Metrohm IC AN-S-304: preconcentrazione in linea variabile inclusa l′eliminazione della matrice per l′analisi di anioni in tracce (MiPCT-ME).
Linkage
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Explore the tests integral to the instrument qualification process for ion chromatography instruments. Learn about the effectiveness of a pre-packaged IQ/OQ/PQ kit, featuring six certified bromide standard solutions for comprehensive IC instrument qualification tests.
Learn more about Bioethanol as a renewable, alternative fuel traditionally produced by the yeast fermentation of sugar.
Separation of Methane; Acetylene; Carbon monoxide; Water; Nitrogen; Carbon dioxide; Ethane; Ethylene