Documenti
62414
Supelco
Bicarbonato di sodio/carbonato di sodio concentrato
Na2CO3 64mM and NaHCO3 20mM in water, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 5
Sinonimo/i:
Soluzione tampone concentrata
About This Item
Codice UNSPSC:
12161700
NACRES:
NB.21
Livello qualitativo
Concentrazione
20 mM NaHCO3 in H2O
64 mM Na2CO3 in H2O
tecniche
ion chromatography: suitable
Compatibilità
application tested
Descrizione generale
Il “concentrato di bicarbonato” è la soluzione 1 molare di bicarbonato di sodio (la temperatura di saturazione della soluzione 1 molare è 15 °C). Presenta molti vantaggi essendo dipendente dalla temperatura e la successiva diluizione con acqua può essere correttamente controllata.
Questo concentrato di eluente è testato per gli impieghi previsti. Il certificato di conformità contiene tutti i dettagli sull′esatto contenuto del prodotto e sulla sua data di scadenza.
Applicazioni
Nota applicativa Metrohm IC AN-S-331 : separazione di sette anioni standard con la colonna anionica microbore Metrosep A Supp 5
Nota applicativa Metrohm IC AN-S-313 : tracce di nitrito accanto ad alte concentrazioni di cloruro utilizzando il 940 Professional IC Vario con doppia rilevazione (conducibilità, UV/VIS)
Nota applicativa Metrohm IC AN-S-309 : anioni in perossido di idrogeno al 70% con eliminazione della matrice in-line
Nota applicativa Metrohm IC AN-S-308 : azide nell'aria nella produzione farmaceutica
Nota applicativa Metrohm IC AN-S-304 : preconcentrazione in linea variabile inclusa l'eliminazione della matrice per l'analisi di anioni in tracce (MiPCT-ME)
Nota applicativa Metrohm IC AN-S-290 : cloro, bromo e zolfo in polietilene a bassa densità (ERM-EC680k) applicando la cromatografia ionica a combustione (CIC)
Linkage
Per saperne di più, visitare il portale IC
Nota sulla preparazione
Preparato con carbonato di sodio, bicarbonato di sodio e acqua a elevata purezza (18,2 MΩ, filtrato attraverso pori da 0,2 μm)
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Cardiovascular Disorders in Hemodialysis.
Claudio Ronco, Alessandra Brendolan, Nathan W. Levin.
Science, 20-22 (2005)