Documenti fondamentali
61905
Supelco
Nitric acid/Dipicolinic acid concentrate
HNO3 34 mM and Dipicolinic acid 14 mM in water, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep C 4
About This Item
Codice UNSPSC:
12161700
NACRES:
NB.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Concentrazione
14 mM C7H5NO4 in H2O
34 mM HNO3 in H2O
tecniche
ion chromatography: suitable
Compatibilità
application tested
Descrizione generale
This eluent concentrate is application tested. Information about the exact contents and expiry date is described in the certificate
Applicazioni
Metrohm IC application note AN-C-151: Separation of standard cations in five minutes.
Avvertenza
May form precipitation at storage below room temperature.
Linkage
Visit the IC Portal to learn more
Nota sulla preparazione
Prepared with nitric acid, dipicolinic acid and high purity water (18.2 MΩ, 0.2 μm filtered)
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)