02321
2,6-Pyridinedicarboxylic acid
suitable for ion chromatography, ≥99.5% (T)
Sinonimo/i:
DPA, DPAc, Dipicolinic acid
Descrizione
anionic
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5% (T)
tecniche
ion chromatography: suitable
Punto di fusione
248-250 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 1%, clear
Anioni in tracce
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccc(n1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-2-1-3-5(8-4)7(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
WJJMNDUMQPNECX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Linkage
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
370.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
188 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?