Documenti
02858
Sigma-Aldrich
Etanolo
purum, absolute ethanol, denaturated with 1% cyclohexane, A15 CYCLO1, ≥99.8% (based on denaturant-free substance)
Sinonimo/i:
Alcol etilico
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.07
Beilstein:
1718733
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
15101802
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Densità del vapore
1.59 (vs air)
1.59 (vs air)
Tensione di vapore
44.6 mmHg ( 20 °C)
44.6 mmHg
Grado
absolute
purum
Saggio
≥99.8% (based on denaturant-free substance)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
683 °F
Qualità
absolute ethanol, denaturated with 1% cyclohexane, A15 CYCLO1
Limite di esplosione
19 %, 60 °F
19 %
Impurezze
≤0.2% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.3600 (lit.)
n20/D 1.362
P. eboll.
78 °C (lit.)
78 °C
Punto di fusione
-114 °C
−114 °C (lit.)
Densità
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Sales restrictions may apply
Nota a piè di pagina
1La distribuzione e l′uso di alcol etilico in Svizzera richiedono una licenza dalla Amministrazione Federale Svizzera Alcol.
greener alternative product
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
D N Misra
Journal of dental research, 68(1), 42-47 (1989-01-01)
The adsorption of 4-methacryloxyethyl trimellitate anhydride (4-META) was studied from ethanol and dichloromethane onto synthetic hydroxyapatite (containing about 1.5 monolayers of physisorbed water) in order to study its role in restorative composite bonding to teeth. The adsorption isotherm of 4-META
Pierre de Thier et al.
Biochimica et biophysica acta, 1854(2), 138-145 (2014-12-17)
IgG films are widely used in the field of immunoassays, especially in (double) antibody-sandwich ELISA tests where capture antibodies are coated on surfaces like polystyrene or hydrophobic self-assembled monolayers (h-SAMs). It is critical to analyze-at a molecular scale and under
Physicochemical Properties of SnO2-Sb2 O 5 Films Prepared by the Spray Pyrolysis Technique.
Correa-Lozano B, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 143(1), 203-209 (1996)
Fabrication of thin film dye sensitized solar cells with solar to electric power conversion efficiency over 10%.
Ito S, et al.
Thin Solid Films, 516(14), 4613-4619 (2008)
50-Hz extremely low frequency electromagnetic fields enhance cell proliferation and DNA damage: possible involvement of a redox mechanism.
Wolf FI, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research, 1743(1), 120-129 (2005)