540223
Purmorphamine
≥98% (HPLC), liquid, Hedgehog signaling activator, Calbiochem
Sinonimo/i:
InSolution Purmorphamine
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Purmorphamine, InSolution, ≥98%, 50 mM in DMSO, induces osteoblast differentiation in C3H10T1/2 multipotent mesenchymal progenitor cells
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Wu, X., et al. 2002. J. Am. Chem. Soc.124, 14520.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup