481971-M
NADP, Monosodium Salt
A coenzyme that is widely distributed in living matter. Participates in oxidation-reduction reactions. Spectra (pH 7.0): 250 nm/260 nm: 0.78-0.88; 280 nm/260 nm: 0.16-0.26.
Sinonimo/i:
NADP, Monosodium Salt, β-Nicotinamide-adenine Dinucleotide Phosphate, TPN, Co II, Na
Descrizione
Merck USA index - 14, 6348
Saggio
≥92% (enzymatic)
≥95% (UV)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white to off-white
Solubilità
water: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[P](=O)(O[P](=O)(OCC3OC(C(C3O)O[P](=O)(O)O)[n]4c5ncnc(c5nc4)N)O)(OCC1OC(C(C1O)O)[n+]2cc(ccc2)C(=O)N)O
InChI
1S/C21H28N7O17P3/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39)/p+1
XJLXINKUBYWONI-UHFFFAOYSA-O
Categorie correlate
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3