Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 378.00 |
500 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1630.00 |
1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 2120.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 378.00
description
Tetrasodium salt
assay
97% (dry weight)
form
powder
packaging
pkg of 1 g (10621706001), pkg of 100 mg (10107824001), pkg of 500 mg (10621692001)
manufacturer/tradename
Roche
λmax
260 and 340 nm
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
InChI key
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
General description
- Coefficienti di assorbanza: 15,0 x 103 L x mol-1 x cm-1 a 260 nm, 6,3 x 103 L x mol-1 x cm-1 a 340 nm
- Assorbanza massima: 260 nm e 340 nm
- Peso molecolare: NADPH-Na4: Mr = 833,4, NADPH: Mr = 745,4
- Valore di pH nell′acqua: 8,0±1,0 (10 mg/mL)
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
10 mg/mL in tampone bicarbonato di sodio, pH 9, contiene almeno il 95% di NADPH dopo 4 settimane a 2-8 °C.
Analysis Note
- Purezza: =97% β-NADPH-Na4 sulla base del peso a secco (metodo enzimatico e assorbanza a 340 nm), =80% (assorbanza a 260 nm)
- Solventi organici: =3% (GC)
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| assay 97% (dry weight) | assay ≥90% (HPLC), ≥93% (enzymatic) | assay ≥95% (HPLC), ≥95% (spectrophotometric assay) | assay ≥97% (HPLC), ≥97% (spectrophotometric assay) |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in ambient | shipped in - | shipped in - |
| packaging pkg of 1 g (10621706001), pkg of 500 mg (10621692001), pkg of 100 mg (10107824001) | packaging - | packaging - | packaging - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?