Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | Chiedi |
1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | Chiedi |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 6348
assay
≥95% (enzymatic)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white
solubility
0.001% aqueous buffer, pH 7.0: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na].[Na].[P](=O)([O-])(O[P](=O)(OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@H]3O)O[P](=O)(O)O)[n]4c5ncnc(c5nc4)N)O)OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)[n+]2cc(ccc2)C(=O)N
InChI key
WINXVPJGUQYDJA-WUEGHLCSSA-N
General description
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| assay ≥95% (enzymatic) | assay ≥90% (HPLC), ≥93% (enzymatic) | assay ≥95% dry basis (enzymatic) | assay ≥92% (enzymatic), ≥95% (UV) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| solubility 0.001% aqueous buffer, pH 7.0: soluble | solubility water: 50 mg/mL | solubility water: 100 mg/mL | solubility water: soluble |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c