10127647001
Roche
Glucose-6-phosphate
mol wt (glucose-6-P: Mr = 260.2, glucose-6-P-Na2: Mr = 304.2), pkg of 5 g
Sinonimo/i:
D-Glucose 6-phosphate disodium salt hydrate, G-6-P-Na2, Robison ester
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
PM
(glucose-6-P: Mr = 260.2, glucose-6-P-Na2: Mr = 304.2)
Confezionamento
pkg of 5 g
Produttore/marchio commerciale
Roche
Condizioni di spedizione
ambient
Stringa SMILE
O.[Na+].[Na+].OC1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2Na.H2O/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6?;;;/m1.../s1
UUWJZXLTPORJKW-WYFATIGWSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Qualità
Formula variabile
Nota sulla preparazione
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?