Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti
G6378
Sigma-Aldrich
Glucosio-6-fosfato deidrogenasi
Type XV, lyophilized powder, 200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Sinonimo/i:
G-6-P-DH, Zwischenferment
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Tipo
Type XV
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
PM
128 kDa
Purificato mediante
crystallization
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
La glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G-6-P-DH) è un enzima regolatorio che svolge un ruolo essenziale nella prima fase della via dei pentoso fosfati. La G-6-P-DH è una glicoproteina con massa molecolare di 128 kDa (filtrazione su gel).
Applicazioni
La glucosio-6-fosfato deidrogenasi viene utilizzata per testare l′attività della cheto reduttasi nello sviluppo dell′endosperma del mais.
Azioni biochim/fisiol
La glucosio-6-fosfato deidrogenasi catalizza la conversione del glucosio-6-fosfato in 6-fosfoglucono-acetone come prima fase della via dei pentoso fosfati<<<17>>>.
La glucosio-6-fosfato deidrogenasi catalizza la conversione del glucosio-6-fosfato in 6-fosfoglucono-acetone come prima fase della via dei pentoso fosfati.
Definizione di unità
Un′unità idrolizza 1,0 μmole di D-glucosio-6-fosfato in 6-fosfo-D-gluconato in un minuto in presenza di NADP a pH 7,4 e a 25 °C.
Stato fisico
Liofilizzata ed essenzialmente priva di solfato; contiene il 20% circa di citrato di sodio su peso secco.
Nota sulla preparazione
Preparato a partire da G7877
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
P Andrews
The Biochemical journal, 96(3), 595-606 (1965-09-01)
1. Correlation between elution volume, V(e), and molecular weight was investigated for gel filtration of proteins of molecular weights ranging from 3500 (glucagon) to 820000 (alpha-crystallin) on Sephadex G-200 columns at pH7.5. 2. Allowing for uncertainties in the molecular weights
K E Reilly et al.
Biochemical and biophysical research communications, 216(3), 993-998 (1995-11-22)
A commercial preparation of glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) purified from Saccharomyces cerevisiae was subjected to PAGE analysis under both nondenaturing and denaturing conditions. The enzyme, identified by both activity staining and anti-yeast G6PD antibody immunoblotting, was shown to contain carbohydrate using
D C Doehlert
Plant physiology, 84(3), 830-834 (1987-07-01)
Ketose reductase (NAD-dependent polyol dehydrogenase EC 1.1.1.14) activity, which catalyzes the NADH-dependent reduction of fructose to sorbitol (d-glucitol), was detected in developing maize (Zea mays L.) endosperm, purified 104-fold from this tissue, and partially characterized. Product analysis by high performance
María J Rodríguez-López et al.
Insects, 11(9) (2020-09-13)
A combination of biological control and host plant resistance would be desirable for optimally controlling the greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum in tomato crops. Whitefly settlement preference, oviposition, and survivorship were evaluated on ABL 10-4 and 'Moneymaker', two nearly-isogenic tomato lines
Elisa Principi et al.
Cancers, 14(7) (2022-04-13)
RNF5, an endoplasmic reticulum (ER) E3 ubiquitin ligase, participates to the ER-associated protein degradation guaranteeing the protein homeostasis. Depending on tumor model tested, RNF5 exerts pro- or anti-tumor activity. The aim of this study was to elucidate the controversial role
Protocolli
To measure glucose-6-phosphate dehydrogenase activity, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate is used in a spectrophotometric rate determination assay at 340 nm.