Documenti fondamentali
243005
Millipore
L-Cysteine, Free Base
Naturally-occurring non-essential amino acid.
Sinonimo/i:
L-Cysteine, Free Base, Cys
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H7NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.54
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Descrizione
Merck USA index - 14, 2781
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (perchloric acid titration)
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +8 to +9°, c = 5 in 1 M HCl
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Impurezze
≤100 CFU/g Total microorganisms
≤24 EU/g Endotoxin
Colore
white
Solubilità
water: 10 mg/mL
1 M HCl: 50 mg/mL
Cationi in tracce
Fe: ≤10 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
SCC([N+H3])C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)
XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Naturally occurring non-essential amino acid.
Naturally-occurring non-essential amino acid.
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Ricostituzione
Aqueous stock solutions are stable for up to 24 h at -20°C. Acidic stock solutions, when aliquoted and stored at -20°C, are stable for up to 1 month.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9