C121800
L-Cysteine hydrochloride hydrate
99%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
L-Cysteine·HCl hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
product name
L-Cysteine hydrochloride hydrate, 99%
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]23/D +5.2°, c = 2 in 5 M HCl
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
tecniche
affinity chromatography: suitable
Colore
white
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].[H]O[H].N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3