R7017
Resazurin sodium salt
powder, BioReagent
Sinonimo/i:
7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one-10-oxide sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Forma fisica
powder
Composizione
Dye content, ~80%
pH
3.8-6.5, orange to violet
Solubilità
H2O: soluble
λmax
600 nm
Stringa SMILE
[Na+].[O-]c1ccc2c(OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-])c1
InChI
1S/C12H7NO4.Na/c14-7-1-3-9-11(5-7)17-12-6-8(15)2-4-10(12)13(9)16;/h1-6,14H;/q;+1/p-1
IVGPGQSSDLDOLH-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
- to measure cell viability of A. fumigatus
- to assess cell proliferation
- to determine A. fumigatus viability in high-throughput screenings of microbial natural extracts
Azioni biochim/fisiol
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3