Documenti fondamentali
C2526
Sigma-Aldrich
L-cistina
≥98% (TLC), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Cystine dihydrochloride
Scegli un formato
100 G
CHF 207.00
1 KG
CHF 1’290.00
CHF 207.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 207.00
1 KG
CHF 1’290.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12N2O4S2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
313.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
CHF 207.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
L-cistina, ≥98% (TLC)
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder or crystals
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Colore
white to off-white
Punto di fusione
≥211.36 °C
Stringa SMILE
Cl.Cl.N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2.2ClH/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12;;/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12);2*1H/t3-,4-;;/m0../s1
HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
Azioni biochim/fisiol
L-Cystine is a natural proteinogenic amino acid sulfide dimer of L-cysteine. L-cystine is used as a cell culture supplement. L-cystine is also used to characterize and identify specific amino acid transport systems in cells such as system system Xc(─) .
Avvertenza
hygroscopic; handle in <30% humidity
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Aliaksei S Vasilevich et al.
Scientific reports, 10(1), 18988-18988 (2020-11-06)
Learning rules by which cell shape impacts cell function would enable control of cell physiology and fate in medical applications, particularly, on the interface of cells and material of the implants. We defined the phenotypic response of human bone marrow-derived
Articoli
Importance and uses of cysteine in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures