C6852
L-cisteina
98.5-101.0% dry basis, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP, USP testing specifications
Sinonimo/i:
L-Cysteine hydrochloride hydrate (1:1:1)
About This Item
Prodotti consigliati
product name
L-cisteina, from non-animal source, suitable for cell culture, meets EP, USP testing specifications
Origine biologica
non-animal source
Livello qualitativo
agenzia
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
Saggio
98.5-101.0% dry basis
Forma fisica
powder or crystals
Attività ottica
[α]20/D 6.1 to 7.8°, c = 8 in 1 M HCl
[α]25/D 5.7 to 6.8°, c = 8 in HCl (6 N)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Colore
white
Solubilità
water: 1 g/10 mL, clear, colorless
Cationi in tracce
Fe: ≤10 ppm
NH4+: ≤0.02%
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Gruppo funzionale
(sulfhydryl)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- Suitable for Cell Culture and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Altre note
Prodotto comparabile
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
fragments by third generation intracellular
antibody capture
Articoli
Importance and uses of cysteine in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.