Vai a
C8755
L-Cistina
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
Acido (R,R)-3,3′-ditio-bis(2-ammino-propionico)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 133.00
500 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 593.00
1 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 869.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
[-SCH2CH(NH2)CO2H]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.30
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-296-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1728094
CHF 133.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
L-Cistina, ≥98% (TLC), crystalline
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
crystalline
color
white to off-white
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
application(s)
cell analysis
peptide synthesis
storage temp.
room temp
SMILES string
N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
InChI key
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Application
L-Cystine has been used in in vitro cystine solubility assay to identify potential drugs that influence cystine solubility. It is also used as a supplement of phosphate-buffered saline to slice and wash periprosthetic tissues.
Biochem/physiol Actions
Cysteine is the source of disulfide linkages in proteins and has a role in sulfur transport. It undergoes rapid oxidation to form cystine at physiological pH. L-cystine is crucial for oxygen production and low density lipoprotein modification by arterial smooth muscle cells. It also has a role in the synthesis of glutathione.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C7602779539C3300000
L-Cistina ≥98% (TLC), crystalline
Sigma-Aldrich
C8755
L-Cistina
L-Cistina from non-animal source, meets EP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Sigma-Aldrich
C7602
L-Cistina
L-Cistina Wacker Chemie AG, ≥98.5%
Sigma-Aldrich
779539
L-Cistina
L-Cistina European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C3300000
L-Cistina
description
≥98% (TLC), crystalline
description
from non-animal source, meets EP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
description
Wacker Chemie AG, ≥98.5%
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
crystalline
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥98% (TLC)
assay
98.5-101.0%
assay
≥98.5%
assay
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
1 M HCl: 100 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
color
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Cistina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf