778672
L-cisteina
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥98.0%
Sinonimo/i:
Acido (R)-2-amino-3-mercaptopropionico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D 8 to 9.5°
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Impurezze
≤0.5% ninhidrin positive substances (each)
≤10 ppm heavy metals
≤300 ppm ammonium
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
Perdita
≤0.5% loss on drying
Punto di fusione
240 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.04%
sulfate (SO42-): ≤0.03%
Cationi in tracce
Fe: ≤10 ppm
Compatibilità
clear, colorless for appearance of solution
Stringa SMILE
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1