1.46050
Piastre di sedimentazione pronte all'uso con agar di soia triptico
Tween®, Lecithin, ICR Settle plate, sterile; irradiated, plate diam. 90 mm, suitable for air monitoring
Sinonimo/i:
TSA, Soybean Casein Digest Agar
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene plate
Livello qualitativo
agenzia
EP
USP
Sterilità
sterile; irradiated
Stato
plate (ready-to-use)
Caratteristiche
ready-to-use
ICR Settle plate
Composizione
Lecithin
Tween®
Confezionamento
pack of 20-120 plates
Diam. piatto
90 mm
pH
7.3 ( in H2O)
applicazioni
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilità
for use with MAS-100®
bacteria
fungi
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Articoli
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Contenuto correlato
Detect microbial contamination gases in a few easy and automated steps. The MAS-100 Atmos® compressed gas sampler is simple and safe to use, and compliant with 21 CFR Part 11.
Settle plates for isolators and critical cleanrooms