Merck
Agar ai peptoni di soia e caseina (TSA)
Flacone di agar ai peptoni di soia e caseina
L’agar ai peptoni di soia e caseina (CASO) noto anche come triptone soia agar (TSA) o agar al digerito di soia e caseina, è un terreno utilizzato in procedure qualitative per isolare e coltivare microrganismi esigenti e non esigenti. Essendo in grado di supportare la crescita di un’ampia gamma di batteri e di funghi, questo terreno nutritivo viene comunemente utilizzato nei test di sterilità per individuare una eventuale contaminazione degli impianti. Inoltre, consente il monitoraggio in situ della contaminazione microbica. L'agar ai peptoni di soia e caseina solidificato a becco di clarino (slant) viene utilizzato per la coltura, la conservazione e il trasporto di colture batteriche. Questo terreno contiene peptoni di caseina e di soia che forniscono i composti azotati (amminoacidi e peptidi) necessari per la crescita microbica. È limpido e giallastro; il suo pH è compreso tra 7,1 e 7,5.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
TSA per la conta dei microrganismi aerobici aerodispersi
L’agar ai peptoni di soia e caseina viene utilizzato per la crescita e la separazione di un ampio spettro di batteri, lieviti e muffe. Viene impiegato anche per la conta dei microrganismi aerobi totali aerodispersi con tecniche di monitoraggio attivo o passivo e per individuare tracce di contaminazione introdotta dal personale in isolatori e camere bianche.
Piastre da contatto ICR (Isolator and Clean Room) Plus con agar ai peptoni di soia e caseina
Le piastre ICR Plus con agar ai peptoni di soia e caseina sono piastre da contatto sterilizzate ai raggi γ e pronte all’uso contenenti TSA supplementato con lecitina e polisorbato (Tween®) 80 che neutralizzano eventuali sostanze inibitrici rimaste sulle superfici in seguito alle procedure di pulizia; sono utilizzate per determinare le conte delle colonie aerobie totali su superfici asciutte sanificate e sul personale in aree non critiche.
Le piastre di sedimentazione sterili e pronte all’uso contenenti agar ai peptoni di soia e caseina addizionato di lecitina, Tween®, istidina e cisteina sono utilizzate per determinare le conte delle colonie aerobie totali in campioni contenenti conservanti o nelle prove di efficacia dei disinfettanti.
TSA per l’isolamento e la coltura di microrganismi
L’agar ai peptoni di soia e caseina GranuCult®, disponibile come terreno granulare (disidratato), è adatto per la crescita e l’isolamento di un ampio spettro di microrganismi in svariati materiali. Viene, inoltre, impiegato nell’industria farmaceutica per scopi di controllo della qualità.
L’agar ai peptoni di soia e caseina Vegitone è un terreno non sterile per impieghi generici, privo di qualunque materiale di origine animale (il peptone di caseina è sostituito da un peptone vegetale); è essenziale per la coltura di una differenziata gamma di microrganismi.
L’agar ai peptoni di soia e caseina NutriSelect® Plus è un terreno in polvere che trova impiego sia nella ricerca, sia nell’industria. Viene comunemente impiegato per coltivare e isolare dai campioni in esame microrganismi fastidiosi e non fastidiosi. Questo terreno è idoneo per la crescita della microflora sia aerobia che anaerobia.
L’agar ai peptoni di soia e caseina NutriSelect® Prime ha ottenuto la certificazione halal ed è idoneo per i processi certificati Halal e Kosher; viene comunemente impiegato per individuare e isolare dai campioni in esame microrganismi fastidiosi e non fastidiosi. Questo terreno è idoneo per la crescita della microflora sia aerobia che anaerobia.
L’agar ai peptoni di soia e caseina con LTHTh (Tween® 80, lecitina, istidina e tiosolfato di sodio), un terreno per microbiologia complesso, ricco di nutrienti e privo di inibitori, è impiegato per la coltura e l’isolamento di batteri, lieviti e muffe delicati. Tween® 80, lecitina, istidina e tiosolfato di sodio neutralizzano eventuali sostanze inibitrici rimaste sulle superfici in seguito alle procedure di pulizia e disinfezione o i conservanti.
Piastre Milliflex®
Le piastre Milliflex® preriempite con agar ai peptoni di soia e caseina, polisorbato 80 e lecitina mettono a disposizione un terreno agarizzato pronto all’uso (piastre agarizzate precolate) in un formato appositamente sviluppato per l’impiego con i sistemi Milliflex® e Milliflex Oasis®. Sono utilizzate nella determinazione della carica microbica e per scopi generali delle analisi microbiologiche, per valutare l’efficacia delle procedure di sanificazione di recipienti, attrezzature e superfici, ma anche per i prodotti cosmetici miscibili con l’acqua.
Agar ai peptoni di soia e caseina NutriSelect® prime halal con lecitina e polisorbato 80
L’agar ai peptoni di soia e caseina NutriSelect® prime, certificato halal e contenente lecitina e polisorbato 80, è utilizzato per l’individuazione e la conta dei microrganismi mesofili aerobi nei cosmetici, nei farmaci e nei prodotti contenenti conservanti. È, inoltre, impiegato per valutare l’efficacia delle procedure di sanificazione di recipienti, attrezzature e aree di lavoro. È compatibile con i processi certificati Halal e Kosher.
Sacche IsoBag® Tryptic Soy Agar Contact
La sacca IsoBag® Tryptic Soy Agar Contact with Lecithin and Tween® è una sacca beta sterile in poliuretano, ideata per trasferimenti rapidi e pratici dei terreni di coltura con i sistemi DPTE. È utilizzata per il monitoraggio delle superfici in isolatori o in sistemi di barriera ad accesso limitato (RABS).
Strisce agarizzate TC per conte totali
Le strisce agarizzate sono terreni di coltura pronti all’uso distribuiti su una pellicola di supporto flessibile; sono state appositamente ideate per il monitoraggio dell’aria ambiente e dai gas compressi con i campionatori dell’aria RCS®.
Contact DC per il controllo delle procedure di disinfezione
I campionatori a immersione Envirocheck™ Contact DC sono spatole flessibili ricoperte di agar ai peptoni di soia e caseina che consentono di effettuare determinazioni semiquantitative dei microrganismi presenti sulle superfici e nei liquidi per valutare l’efficacia delle procedure di disinfezione. Il lato A è ricoperto di agar CASO per la conta dei microrganismi vitali (aerobi) totali. L’agar CASO che ricopre il lato B contiene polisorbato 80, tiosolfato di sodio, lecitina e istidina per consentire la crescita dei batteri che potrebbero venire temporaneamente inibiti dalle procedure di sanificazione o disinfezione pur restando vitali.