Documenti fondamentali
1.46005
Millipore
Agar Sabouraud destrosio
Sodium thiosulphate, Tween®, Histidine, Lecithin, lid, ICR: non lockable 30 mL, plate diam. 90 mm, sterile; irradiated, triple packed of 20 or 120 plates, suitable for air monitoring
Sinonimo/i:
Piastre SDA ICR, SDA, SDA con neutralizzanti
About This Item
Codice UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
Materiali
polystyrene plate
Livello qualitativo
agenzia
EP
USP
Sterilità
sterile; irradiated
Stato
plate (ready-to-use)
Caratteristiche
lid ICR: non lockable 30 mL
ready-to-use
Composizione
Histidine
Lecithin
Sodium thiosulphate
Tween®
Confezionamento
triple packed of 20 or 120 plates
Diam. piatto
90 mm
pH
5.6 ( in H2O)
applicazioni
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilità
for use with MAS-100®
molds
yeasts
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
Sabouraud Dextrose Agar + LTHTh - ICR in piastre di sedimentazione da 90 mm (non chiudibili) è progettato per la determinazione del conteggio totale di lieviti e muffe presenti nell′aria attraverso il monitoraggio attivo o passivo dell′aria nonché delle impronte digitali del personale in isolatori e camere bianche essenziali. Sabouraud Dextrose Medium contiene prodotti della digestione di tessuti animali (peptoni) che costituiscono una fonte nutritiva di aminoacidi e composti azotati per la crescita di funghi e lieviti. Come fonte di energia e carbonio si aggiunge destrosio. Il pH basso favorisce la crescita dei funghi. Lecitina, polisorbato 80 (Tween®), istidina e tiosolfato di sodio sono neutralizzanti che inattivano i residui dei disinfettanti. Per distinguere l′agar soia triptico (TSA) dal Sabouraud Dextrose agar (SDA), i terreni SDA ICR sono contenuti in piastre di colore rosa.
Applicazioni
Sabouraud Dextrose Agar (SDA) è un terreno complesso per la coltivazione e l′isolamento di lieviti e muffe. Il terreno è usato nel monitoraggio ambientale con la determinazione del conteggio di lieviti e muffe presenti nell′aria attraverso il monitoraggio attivo o passivo dell′aria nonché delle impronte digitali del personale in isolatori e camere bianche.
Note legali
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2