1.46016
Agar Sabouraud destrosio
Tween®, Histidine, Sodium thiosulphate, Lecithin, lid, ICR: non lockable 30 mL, plate diam. 90 mm, sterile; γ-irradiated, triple packed of 20 or 120 plates, suitable for surface monitoring
Sinonimo/i:
ICR 30 mL plate, SDA, SDA with netralizers
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Livello qualitativo
Forma fisica
plate (ready-to-use)
Caratteristiche
lid ICR: non lockable 30 mL
ready-to-use
Composizione
Histidine
Lecithin
Sodium thiosulphate
Tween®
Confezionamento
triple packed of 20 or 120 plates
Diam. piatto
90 mm
pH
5.6 ( in H2O)
applicazioni
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
Compatibilità
for use with Contact Plate
molds
yeasts
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2