Documenti fondamentali
1.46552
Millipore
Agar soia triptico
Lecithin, Tween®, ICR plus with lockable lid, plate diam. 55 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for air monitoring
Sinonimo/i:
Piastre da contatto pronte all'uso con agar di soia triptico, Agar CASO, Agar al digerito di soia e caseina, Agar al digerito di soia e caseina con neutralizzante, Agar di soia triptico con lecitina e Tween, TSA
About This Item
Codice UNSPSC:
41106231
NACRES:
NA.74
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
polystyrene plate
Livello qualitativo
agenzia
EP
USP
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Stato
plate
Caratteristiche
ready-to-use
Composizione
Lecithin
Tween®
Confezionamento
pkg of 10 plates Triple packed
box of 20 ea
box of 200 ea
Condizioni di stoccaggio
protect from light (Tightly closed. Dry)
Diam. piatto
55 mm
Colore
light yellow
pH
7.3 ( in H2O)
applicazioni
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilità
stand alone
bacteria
fungi
molds
yeasts
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
Tryptic Soy Contact Agar + LT – ICR+ è progettato per determinare il conteggio totale di microrganismi aerobi e anaerobi presenti su superfici asciutte, igienizzate e sul personale in camere bianche e isolatori. È un terreno complesso per la coltivazione e l′isolamento di un′ampia serie di batteri, lieviti e muffe. La formulazione del mezzo al digerito di soia e caseina contiene un insieme di peptoni di caseina e di soia che forniscono azoto organico, in particolar modo aminoacidi e peptidi a catena lunga. Al terreno si aggiungono neutralizzanti come lecitina e polisorbato 80 (Tween®) e piruvato per inattivare i potenziali residui di disinfettanti sulle superfici asciutte. Inoltre, le piastre ICRplus (plus o “+”) sono dotate di un coperchio fornito di blocco per mettere al riparo dal rischio di perdere il coperchio durante il trasporto dopo il campionamento. Le piastre ICRplus sono adatte all′incubazione aerobica e anaerobica ruotando il coperchio nella posizione di chiusura per l′incubazione aerobica e nella posizione di apertura per l′incubazione anaerobica.
Applicazioni
Agar soia triptico (TSA, agar al digerito di soia e caseina) è un terreno complesso per la coltivazione e l′isolamento di un′ampia serie di batteri, lieviti e muffe. Il terreno trova applicazione nel monitoraggio ambientale con la determinazione del conteggio totale di microrganismi aerobi presenti su superfici asciutte, igienizzate e sul personale in isolatori e camere bianche
Note legali
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Contenuto correlato
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators
Questions
  1. How long is recommended that the plates can stay out of refrigeration before they are unusable, before returning to refridgeration?
    1 answer
    1. The product can be used for sampling until the expiry date if stored upright, protected from light and
      properly sealed at +15 °C to +25 °C. Condensation can be prevented by avoiding quick temperature shifts and mechanical stress. The testing procedures as described on the Certificate of Analysis can be started up to the expiry date printed on the label.
      For more information please view the data sheets available for this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/445/632/tn4342en-ms.pdf
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/350/078/fl5868en-ms.pdf