Vai a
1.46554
Agar soia triptico per contatto plus
Lecithin, Histidine, Tween®, Contact Plate for Room temperature with lockable lid, plate diam. 55 mm, single packed of 20 plates, suitable for surface monitoring
Sinonimo/i:
Piastre da contatto pronte all’uso con agar di soia triptico, Agar CASO, agar al digerito di soia e caseina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Composition:
Histidine , Lecithin , Tween®
Plate diam.:
55 mm
Feature:
ready-to-use, Contact Plate for Room temperature with lockable lid
Sterility:
aseptically filled
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
polystyrene plate
Quality Segment
agency
EP, USP
sterility
aseptically filled
form
plate (ready-to-use)
feature
ready-to-use, Contact Plate for Room temperature with lockable lid
composition
Histidine , Lecithin , Tween®
packaging
single packed of 20 plates
plate diam.
55 mm
pH
7.3 ( in H2O)
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical, surface monitoring
compatibility
stand alone
storage temp.
15-25°C
suitability
bacteria, fungi
General description
Tryptic Soy Contact Agar + LTH - RT+ è progettato per determinare il conteggio totale di microrganismi aerobi e anaerobi presenti su superfici asciutte, igienizzate e sul personale in aree non critiche.
Il terreno TSA viene utilizzato per la coltivazione e l′isolamento di un′ampia gamma di batteri, lieviti e muffe. La formulazione contiene un insieme di peptoni di caseina e di soia che forniscono azoto organico, in particolar modo aminoacidi e peptidi a catena lunga. Il cloruro di sodio mantiene l′equilibrio osmotico, e neutralizzanti come lecitina, polisorbato (Tween®) 80 e istidina aggiunti al terreno inattivano i residui dei disinfettanti. Inoltre, il tipo di piastra (plus o “+”) è dotato di un coperchio fornito di blocco per la sicurezza durante il trasporto dopo il campionamento oltre che per l′incubazione aerobica e anaerobica delle piastre.
Application
Il TSA Contact è progettato per determinare la conta totale di microrganismi aerobi e anaerobi presenti su superfici asciutte, igienizzate e sul personale in aree non critiche.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2