1.46075
Agar R2A HEIMPLATE
EP, JP, pkg of (90 mm settle plate with 30 ml filling volume (20 or 120 plates per box) ), For long incubation (LI), suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Agar 2A di Reasoner
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP
JP
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Forma fisica
plate (ready-to-use)
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pkg of (90 mm settle plate with 30 ml filling volume (20 or 120 plates per box) )
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
7.2 ( in H2O)
applicazioni
microbiology
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
heterotrophic bacteria
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1