Documenti fondamentali
1.01833
Supelco
Sulfuric acid
95-97%, for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Sulfuric acid
Scegli un formato
2.5 L
CHF 136.00
CHF 136.00
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2.5 L
CHF 136.00
About This Item
Formula condensata:
H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.08
Beilstein:
2037554
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
Numero indice EU:
231-639-5
NACRES:
NA.21
CHF 136.00
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Acido solforico, for analysis EMPARTA® ACS
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
<0.3 (25 °C, vs air)
Tensione di vapore
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
Nome Commerciale
EMPARTA®
Saggio
95-97% (alkalimetric)
Stato
liquid
Impurezze
≤2 ppm Substances reducing potassium permanganate (as SO2)
Residuo alla calcinazione
≤5 ppm
Colore
APHA: ≤10
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
P. ebollizione
~290 °C (lit.)
Punto di fusione
-20 °C
Densità
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.2 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.5 ppm
Cationi in tracce
As: ≤0.01 ppm
Fe: ≤0.2 ppm
Hg: ≤0.005 ppm
NH4+: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤1 ppm
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (alkalimetric): 95.0 - 97.0 %
Identity: passes test
Appearance: passes test
Color: ≤ 10 Hazen
Chloride (Cl): ≤ 0.2 ppm
Nitrate (NO₃): ≤ 0.5 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 1 ppm
As (Arsenic): ≤ 0.01 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.2 ppm
Hg (Mercury): ≤ 0.005 ppm
NH₄ (Ammonium): ≤ 2 ppm
Substances reducing potassium permanganate (as SO₂): ≤ 2 ppm
Residue on ignition: ≤ 5 ppm
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Acido cloridrico fuming 37%, for analysis EMSURE&#174; ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00317
Acido cloridrico
Acido solforico puriss. p.a., for determination of Hg, ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 95.0-97.0%
Sigma-Aldrich
30743
Acido solforico
Acido solforico for the determination of nitrogen, for inorganic trace analysis, &#8805;97.0%
Supelco
84727
Acido solforico
Contenuto correlato
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.