Documenti fondamentali
339741
Sigma-Aldrich
Acido solforico
99.999%
Sinonimo/i:
Olio, Tetraossosolfato di diidrogeno
About This Item
Formula condensata:
H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.08
Beilstein:
2037554
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
agenzia:
suitable for SM 5210
pH:
1.2 (5 g/L)
agenzia
suitable for SM 5210
Livello qualitativo
Densità del vapore
<0.3 (25 °C, vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 146 °C)
Descrizione
Nominally 95-98% H2SO4
Saggio
99.999%
Stato
viscous liquid
Colore
clear
pH
1.2 (5 g/L)
P. ebollizione
~290 °C (lit.)
Solubilità
water and organic: soluble
Densità
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
L′acido solforico è un acido minerale forte usato comunemente in sintesi organica come reagente, catalizzatore e solvente. È utile anche in numerosi altre operazioni: disidratazione, solfonazione, nitrazione ecc.
Applicazioni
L′acido solforico viene usato come:
  • Catalizzatore nell′esterificazione degli acidi acetico e palmitico.
  • Come solvente nella sintesi sale binario solfuro di tecnezio per reazione del pertecnetato con il solfuro di idrogeno.
  • Come disidratante, catalizzatore e reagente attivo nell′industria chimica.
  • Per la preparazione del composito silice-acido solforico, che viene usato come catalizzatore in sintesi organica.
Risultati analitici
Purezza sulla base delle tracce di metalli
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Silica sulfuric acid and silica chloride as efficient reagents for organic reactions
Salehi P, et al.
Current Organic Chemistry, 10(17), 2171-2189 (2006)
Hicks R
Stable Radicals: Fundamentals and Applied Aspects of Odd-Electron Compounds null
An effective and simple oxygen nanosensor made from MPA-capped water soluble CdTe nanocrystals.
Lau PC,et al.
Nanotechnology, 24(1) (2013)
Esterification of free fatty acids using sulfuric acid as catalyst in the presence of triglycerides
Marchetti JM and Errazu AF
Biomass and Bioenergy, 32(9), 892-895 (2008)
Analysis of Malondialdehyde, Chlorophyll Proline, Soluble Sugar, and Glutathione Content in Arabidopsis seedling
Zhang Z, et al.
Bio-protocol, 3(14) (2013)
Articoli
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.