Gradient-grade solvents are suitable for liquid chromatography. These solvents are free from UV-absorbing impurities and ensure a consistent result in gradient analysis. Gradient grade solvents have undergone additional testing relative to isocratic solvents in order to ensure a low impurity gradient LC baseline and low gradient baseline drift.
34885
Metanolo
≥99.9%, gradient grade, suitable for immunofluorescence, HPLC
Sinonimo/i:
Alcol metilico
About This Item
immunofluorescence: suitable
97.68 mmHg ( 20 °C)
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Metanolo, suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
Grado
gradient grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.11 (vs air)
Tensione di vapore
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.9%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
725 °F
Limite di esplosione
36 %
tecniche
HPLC: suitable
immunofluorescence: suitable
Impurezze
KMnO4 red. matter (as O), in accordance
≤0.0005% free alkali (as NH3)
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% acetone (GC)
≤0.001% formaldehyde
≤0.02% water (Karl Fischer)
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365nm
Residuo dopo evaporazione
<0.0003%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.329 (lit.)
P. ebollizione
64.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Gradiente HPLC
≤2 mAU at 230 nm
≤5 mAU at 254 nm
Assorbimento
in accordance
Assorbanza UV
λ: 210 nm Amax: 0.50
λ: 220 nm Amax: 0.30
λ: 230 nm Amax: 0.15
λ: 235 nm Amax: 0.10
λ: 240 nm Amax: 0.05
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 400 nm Amax: 0.01
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
It may be used in the following studies:
- Colony forming unit-fibroblast assay of bone marrow mononuclear cells.[4]
- As solvent for the preparation of extracts of hyphae of Aspergillus for the estimation of gliotoxin by reversed phase-HPLC.[5]
- Immunofluorescence studies.[6]
- To compose eluent for the ion-pair reverse-phase HPLC isolation of nucleotides and their decomposition products.[7]
Confezionamento
Nota sulla preparazione
Altre note
- The article number 34885-4X2.5L-R will be discontinued. Please order the single bottle 34885-2.5L-R which is physically identical with the same exact specifications.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
what is gradient grade ?
1 answer-