43011
L-Histidine hydrochloride solution
100 mM amino acid in 0.1 M HCl, analytical standard
Sinonimo/i:
L-Histidine monohydrochloride solution
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Stato
liquid
Classi chimiche degli analiti
amino acids, peptides, proteins
Concentrazione
100 mM amino acid in 0.1 M HCl
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Colore
colorless
applicazioni
food and beverages
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H/t5-;/m0./s1
QZNNVYOVQUKYSC-JEDNCBNOSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)