Vai a
53340
L-Histidine dihydrochloride
≥99.0% (AT)
Sinonimo/i:
L-Histidine hydrochloride (1:2)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H9N3O2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.08
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
227-890-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6119230
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
L-Histidine dihydrochloride, ≥99.0% (AT)
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D +6.5±1°, c = 8% in H2O
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
color
white
mp
240-245 °C (dec.)
solubility
H2O: soluble, saline: soluble
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤500 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
Cl.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.2ClH/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);2*1H/t5-;;/m0../s1
InChI key
XEJCDBUNISUVGZ-XRIGFGBMSA-N
Biochem/physiol Actions
L-Histidine is a natural proteinogenic α amino acid useful as a cell growth supplement that support protein and peptide biosynthesis. L-Histidine is studied in a wide range of applications that involve imidazole chemistry and biochemisty.
L-Histidine is a positively charged imidazole-side chain containing α amino acid. It is metabolized to histamine and is a precursor of the dipeptide carnosine. As one of the 22 proteinogenic amino acids L-His is incorporated into proteins by translation processes in vitro. L-Histidine is an essential amino acid added to cell culture media.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
H1540330120M9005
L-Cisteina anhydrous, ≥99.0% (RT)
Sigma-Aldrich
30120
L-Cisteina
form
powder or crystals
form
-
form
powder or crystals
form
powder
assay
≥99.0% (AT)
assay
97%
assay
≥99.0% (RT)
assay
≥98% (TLC)
color
white
color
white
color
white
color
white to off-white
mp
240-245 °C (dec.)
mp
207 °C (dec.) (lit.)
mp
174.1-174.7 °C
mp
254 °C
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤500 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤500 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
-
optical activity
[α]20/D +6.5±1°, c = 8% in H2O
optical activity
[α]20/D +9.0°, c = 2 in H2O
optical activity
[α]20/D +6.4±0.3°, c = 5% in 5 M HCl
optical activity
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)