Documenti
1.01544
SAFC
L-arginina
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
(S)-(+)-arginina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14N4O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.66
Beilstein:
3631658
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Numero indice EU:
214-275-1
agenzia
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 Pa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Saggio
98.5-101.0% dry basis (perchloric acid titration)
Forma fisica
solid
pH
5.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
>235 °C
Solubilità
water: 730 g/L at 20 °C
Densità
1.42 g/cm3 at 20 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): 16.5-17.1%
sulfate (SO42-): ≤200 ppm
Cationi in tracce
As: ≤2 ppm
Fe: ≤10 ppm
NH4+: ≤200 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
applicazioni
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Descrizione generale
Le sostanze chimiche rivestono un ruolo importante nella stabilizzazione di un farmaco biologico nell′ambito del processo di produzione e formulazione dello stesso, ad esempio prevenendo il fenomeno dell′aggregazione. Disponiamo di un′ampia gamma di agenti stabilizzanti, tamponi e sali che consentono di raggiungere ottimi risultati nella purificazione e nella formulazione delle biomolecole. Sviluppati appositamente per applicazioni a rischio elevato, presentano una bassa carica microbica e un basso livello di endotossine.
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
L′arginina cloridrato si presta a diverse applicazioni nella produzione biofarmaceutica, come additivo per il ripiegamento di proteine, per evitare la formazione di aggregati e nei tamponi per cromatografia.
Visti i valori limite estremamente bassi per quanto riguarda la contaminazione microbica e le endotossine, la L-arginina monocloridrato Emprove® Expert è particolarmente indicata per le applicazioni ad alto rischio.
Azioni biochim/fisiol
Substrato della sintasi del monossido di azoto, che viene convertita a citrullina e monossido di azoto (NO). Induce il rilascio di insulina con un meccanismo dipendente dal monossido di azoto.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
L-Proline EMPROVE&#174; EXPERT Ph Eur,JP,USP
SAFC
1.07430
L-Proline
L-istidina EMPROVE&#174; EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP
SAFC
1.04354
L-istidina
L-arginina
SAFC
A4474
L-arginina
Millipore
Millipore
1.01542
L-Arginine
L-arginina European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A1271000
L-arginina
L-arginina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1042601
L-arginina
L-arginina British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP694
L-arginina
L-arginina certified reference material, TraceCERT&#174;, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
90538
L-arginina
Articoli
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
Contenuto correlato
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.