Documenti fondamentali
L040150
Sigma-Aldrich
Cap 1
Sinonimo/i:
Cap A
Scegli un formato
2.5 L
CHF 249.00
CHF 249.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2.5 L
CHF 249.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.21
CHF 249.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Tipo
for DNA synthesis
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Stato
liquid
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
tecniche
DNA synthesis: suitable
Impurezze
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
Colore
clear
Compatibilità
conforms to structure (GC, Formulation)
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Cap 1 solution consists of n-methylimidazole, lutidine, and acetonitrile (ACN).
Applicazioni
Cap 1 is suitable for use after the phosphoramidite reaction/coupling step.
Azioni biochim/fisiol
Cap 1 solution aborts chains bearing unreacted 5′hydroxyl groups due to failure of reaction with activated phosphoramidite (typically, 1 to 2% of growing oligonucleotide chains in each synthesis cycle). These unreacted 5′hydroxyl groups are capped with an acetyl group and thus rendered unreactive for subsequent synthesis steps.
Nota sulla preparazione
Acetonitrile / Lutidine / N-Methylimidazole 8/1/1 (v/v/v)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)