L070150
Fast Deprotection Cap 2
45-55 g/L (TAC2O content, gravimetric)
Sinonimo/i:
Fast Deprotection Cap A
About This Item
Prodotti consigliati
Tipo
for DNA synthesis
for DNA synthesis
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Forma fisica
liquid
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
Concentrazione
45-55 g/L (TAC2O content, gravimetric)
tecniche
DNA synthesis: suitable
Colore
clear
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Descrizione generale
Nota sulla preparazione
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - (Acetonitrile)
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - (Acetonitrile)