L040080
Cap A
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
About This Item
Prodotti consigliati
Tipo
for DNA synthesis
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Forma fisica
liquid
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
Concentrazione
88.7-108.4 g/L (Acetic Anhydride content, titration)
Colore
clear
Compatibilità
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-6.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-21.2 °C - closed cup